Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 Core Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p24 Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12256-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919848
  • 1515.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HIV-1 p24 Core Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein solution contains 10mM Tris pH 8.0, 300mM NaCl and 0.01% Tween-20.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE.