Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-D Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12265-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919878
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HIV-1 TAT Clade-D Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized with 10% glycerol.