Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp32 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12268-EC-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919888
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HIV-2 gp32 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The HIV-2 gp32 solution (1 mg/ml) 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol and 0.02% Sarcosyl.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.