Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV Type-O gp41 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV Type-O gp41 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12238-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919798
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HIV Type-O gp41 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0 and 50% Glycerol.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.