Learn More
enQuireBio™ Recombinant HPV HPV 18 Protein
A cDNA sequence encoding the HPV 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12308-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920009
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HPV HPV 18 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
VDVYLPPPSVARVVNTDDYVTPTSIFYHAGSSRLLTVGNPYFRVPAGGGNKQDIPKVSAYQYRVFRVQLPDPNKFGLPDTSIYNPETQRLVWACAGVEIGRGQPLGVGLSGHPFYNKLDDTESSHAATSNVSEDVRDNVSVDYKQTQLCILGCAPAIGEHWAKGTACKSRPLSQGDCPPLELKNTVLEDGDMVDTGYGAMDFSTLQDTKCEVPLDICQSICKYPDYLQMSADPYGDSMFFCLRREQLFARHFWNRAGTMGDTVPQSLYIKGTGMPASPGSCVYSPSPSGSIVTSDSQLFNKPYWLHKAQGHNNGVCWHNQLFVTVVDTTPSTNLTICASTQSPVPGQYDATKFKQYSRHVEEYDLQFIFQLCTITLTADVMSYIHSMNSSILEDWNFGVPPPPTTSLVDTYRFVQSVAITCQKDAAPAENKDPYDKLKFWNVDLKEKFSLDLDQYPLGRKFLVQAGLRRKPTIGPRKRSAPSATTSSKPA
Protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (Coomassie staining).
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HPV
GST
Recombinant HPV-18 solution in PBS, 3M Urea and 0.02% sodium azide as preservative.