Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Core NS3 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core NS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12156-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919548
  • 1815.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSV HCV Core NS3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile filtered solution containing PBS, 1M urea and 25mM Arginine.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.