Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Core NS3 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core NS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name HSV HCV Core NS3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität HSV
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15909548
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12156-100UG
100 μg
238.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15929548
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12156-500UG
500 μg
910.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15919548
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12156-1MG
1 mg
1815.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSV HCV Core NS3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile filtered solution containing PBS, 1M urea and 25mM Arginine.