Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-8 M Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-8 M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12349-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920139
  • 1719.11 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSV HSV-8 M Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
GST
HSV-8 Mosaic protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
100mM NaCl, 0.1% SDS and 50% glycerol.