Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L12, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L12, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6380-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082890
  • 800.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_002940.2
39S ribosomal protein L12, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL12
Recombinant Protein
E. coli
EALAGAPLDN APKEYPPKIQ QLVQDIASLT LLEISDLNEL LKKTLKIQDV GLVPMGGVMS GAVPAAAAQE AVEEDIPIAK ERTHFTVRLT EAKPVDKVKL IKEIKNYIQG INLVQAKKLV ESLPQEIKAN VAKAEAEKIK AALEAVGGTV VLE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6182
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol