Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L20, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L20, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8062-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042441
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_060441.2
39S ribosomal protein L20, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL20
Recombinant Protein
E. coli
VIRAFVKCTK ARYLKKKNMR TLWINRITAA SQEHGLKYPA LIGNLVKCQV ELNRKVLADL AIYEPKTFKS LAALASRRRH EGFAAALGDG KEPEGIFSRV VQYH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55052
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol