missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001005.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6204 |
Name | 40S ribosomal protein S10 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16024501
|
enQuireBio™
QP8417-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16044501
|
enQuireBio™
QP8417-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16034501
|
enQuireBio™
QP8417-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16054501
|
enQuireBio™
QP8417-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16064501
|
enQuireBio™
QP8417-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074501
|
enQuireBio™
QP8417-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001005.1 | |
40S ribosomal protein S10 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6204 | |
Research Use Only | |
RPS10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PKKNRIAIYE LLFKEGVMVA KKDVHMPKHP ELADKNVPNL HVMKAMQSLK SRGYVKEQFA WRHFYWYLTN EGIQYLRDYL HLPPEIVPAT LRRSRPETGR PRPKGLEGER PARLTRGEAD RDTYRRSAVP PGADKKAEAG AGSATEFQFR GGFGRGRGQP PQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |