Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 43348 Protein
A cDNA sequence encoding the 43348 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10914-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925558
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
43348 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SEPT5 protein (0.25 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 0.3M NaCl, 1mM DTT and 40% Glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSTGLRY KSKLATPEDK QDIDKQYVGF ATLPNQVHRK SVKKGFDFTL MVAGESGLGK STLVHSLFLT DLYKDRKLLS AEERISQTVE ILKHTVDIEE KGVKLKLTIV DTPGFGDAVN NTECWKPITD YVDQQFEQYF RDESGLNRKN IQDNRVHCCL YFISPFGHGL RPVDVGFMKA LHEKVNIVPL IAKADCLVPS EIRKLKERIR EEIDKFGIHV YQFPECDSDE DEDFKQQDRE LKESAPFAVI GSNTVVEAKG QRVRGRLYPW GIVEVENQAH CDFVKLRNML IRTHMHDLKD VTCDVHYENY RAHCIQQMTS KLTQDSRMES PIPILPLPTP DAETEKLIRM KDEELRRMQE MLQRMKQQMQ DQ