Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8412-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044471
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000960.2
60S ribosomal protein L5 Protein
Research Use Only
RPL5
Recombinant Protein
E. coli
GFVKVVKNKA YFKRYQVKFR RRREGKTDYY ARKRLVIQDK NKYNTPKYRM IVRVTNRDII CQIAYARIEG DMIVCAAYAH ELPKYGVKVG LTNYAAAYCT GLLLARRLLN RFGMDKIYEG QVEVTGDEYN VESIDGQPGA FTCYLDAGLA RTTTGNKVFG ALKGAVDGGL SIPHSTKRFP GYDSESKEFN AEVHRKHIMG QNVADYMRYL MEEDEDAYKK QFSQYIKNSV TPDMMEEMYK KAHAAIRENP VYEKKPKKEV KKKRWNRPKM SLAQKKDRVA QKKASFLRAQ ERAAES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6125
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol