Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD5 Protein
Artikelnummer. p-7154384
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16070331 10 μg 10 Mikrogramm
16010341 50 μg 50 Mikrogramm
16060331 100 μg 100 Mikrogramm
16090331 200 μg 200 Mikrogramm
16000341 500 μg 500 Mikrogramm
16080331 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16070331 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP7710ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACBD5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001035938.1
Gen-ID (Entrez) 91452
Name ACBD5 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ACBD5
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MFQFHAGSWE SWCCCCLIPA DRPWDRGQHW QLEMADTRSV HETRFEAAVK VIQSLPKNGS FQPTNEMMLK FYSFYKQATE GPCKLSRPGF WDPIGRYKWD AWSSLGDMTK EEAMIAYVEE MKKIIETMPM TEKVEELLRV IGPFYEIVED KKSGRSSDIT SVRLEKISKC LEDLGNVLTS TPNAKTVNGK AESSDSGAES EEEEAQEEVK GAEQSDNDKK MMKKSADHKN LEVIVTNGYD KDGFVQDIQN DIHASSSLNG RSTEEVKPID ENLGQTGKSA VCIHQDINDD HVEDVTGIQH LTSDSDSEVY CDSMEQFGQE ESLDSFTSNN GPFQYYLGGH SSQPMENSGF REDIQVPPGN GNIGNMQVVA VEGKGEVKHG GEDGRNNSGA PHREKRGGET DEFSNVRRGR GHRMQHLSEG TKGRQVGSGG DGERWGSDRG SRGSLNEQIA LVLMRLQEDM Q
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.