Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACOT8 Protein
A cDNA sequence encoding the ACOT8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10944-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925648
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10005
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSPQAP EDGQGCGDRG DPPGDLRSVL VTTVLNLEPL DEDLFRGRHY WVPAKRLFGG QIVGQALVAA AKSVSEDVHV HSLHCYFVRA GDPKLPVLYQ VERTRTGSSF SVRSVKAVQH GKPIFICQAS FQQAQPSPMQ HQFSMPTVPP PEELLDCETL IDQYLRDPNL QKRYPLALNR IAAQEVPIEI KPVNPSPLSQ LQRMEPKQMF WVRARGYIGE GDMKMHCCVA AYISDYAFLG TALLPHQWQH KVHFMVSLDH SMWFHAPFRA DHWMLYECES PWAGGSRGLV HGRLWRQDGV LAVTCAQEGV IRVKPQVSES KL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
ACOT8 Protein
Research Use Only
ACOT8
Human
His
The ACOT8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT.