missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Activin A (CHO derived) Protein

Artikelnummer. p-200007281
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18746335 1 mg 1 Milligramm
18785765 20 μg 20 Mikrogramm
18735995 50 μg 50 Mikrogramm
18755765 500 μg 500 Mikrogramm
18786245 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18746335 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 11348AC01M

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Carrier Free Recombinant Protein

Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.200-1.60 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P08476.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 3624
Molekulargewicht MolecularWeight-observed: 13 kDa under reducing conditions and 24 kDa under non-reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 13 kDa
Menge 1 mg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Activin A protein Gly311-Ser426
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias activin AB alpha polypeptide, Activin beta-A chain, erythroid differentiation factor, Erythroid differentiation protein, follicle-stimulating hormone-releasing protein, FSH-releasing protein, inhibin beta A chain, inhibin beta A subunit, Inhibin, beta-1
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute 20 μg size at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl. Reconstitute all the other sizes (at 500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.)
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Activin A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.