Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Activin B Protein
A cDNA sequence encoding the Activin B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10504-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914078
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Activin B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Plants
HHHHHHHHHH GLECDGRTNL CCRQQFFIDF RLIGWNDWII APTGYYGNYC EGSCPAYLAG VPGSASSFHT AVVNQYRMRG LNPGTVNSCC IPTKLSTMSM LYFDDEYNIV KRDVPNMIVE ECG
Greater than 97.0% as determined by Analysis by SDS-PAGE.
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
His
Lyophilized from 1 mg/ml solution in 0.05M Tris-HCl buffer pH 7.4.