Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACY1 / Aminoacylase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8038-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042311
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000657.1
ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
Research Use Only
ACY1
Recombinant Protein
E. coli
MTSKGPEEEH PSVTLFRQYL RIRTVQPKPD YGAAVAFFEE TARQLGLGCQ KVEVAPGYVV TVLTWPGTNP TLSSILLNSH TDVVPVFKEH WSHDPFEAFK DSEGYIYARG AQDMKCVSIQ YLEAVRRLKV EGHRFPRTIH MTFVPDEEVG GHQGMELFVQ RPEFHALRAG FALDEGIANP TDAFTVFYSE RSPWWVRVTS TGRPGHASRF MEDTAAEKLH KVVNSILAFR EKEWQRLQSN PHLKEGSVTS VNLTKLEGGV AYNVIPATMS ASFDFRVAPD VDFKAFEEQL QSWCQAAGEG VTLEFAQKWM HPQVTPTDDS NPWWAAFSRV CKDMNLTLEP EIMPAATDNR YIRAVGVPAL GFSPMNRTPV LLHDHDERLH EAVFLRGVDI YTRLLPALAS VPALPSDS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
95
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol