Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adipsin Protein
A cDNA sequence encoding the Adipsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10969-HIS-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925728
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Adipsin Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Adipsin protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. Coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MILGGREAEA HARPYMASVQ LNGAHLCGGV LVAEQWVLSA AHCLEDAADG KVQVLLGAHS LSQPEPSKRL YDVLRAVPHP DSQPDTIDHD LLLLQLSEKA TLGPAVRPLP WQRVDRDVAP GTLCDVAGWG IVNHAGRRPD SLQHVLLPVL DRATCNRRTH HDGAITERLM CAESNRRDSC KGDSGGPLVC GGVLEGVVTS GSRVCGNRKK PGIYTRVASY AAWIDSVLA