Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADK Protein
A cDNA sequence encoding the ADK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Specifications
Gen-ID (Entrez) | 132 |
---|---|
Name | ADK Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | ADK |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15914088
|
enQuireBio™
QP10507-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994078
|
enQuireBio™
QP10507-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904088
|
enQuireBio™
QP10507-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
132 | |
Research Use Only | |
ADK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRENILFGMG NPLLDISAVV DKDFLDKYSL KPNDQILAED KHKELFDELV KKFKVEYHAG GSTQNSIKVA QWMIQQPHKA ATFFGCIGID KFGEILKRKA AEAHVDAHYY EQNEQPTGTC AACITGDNRS LIANLAAANC YKKEKHLDLE KNWMLVEKARVCYIAGFFLT VSPESVLKVA HHASENNRIF TLNLSAPFIS QFYKESLMKV MPYVDILFGN ETEAATFARE QGFETKDIKE IAKKTQALPK MNSKRQRIVI FTQGRDDTIM ATESEVTAFA VLDQDQKEII DTNGAGDAFV GGFLSQLVSD KPLTECIRAG HYAASIIIRR TGCTFPEKPDFH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
ADK Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 30 pmol/min/ug and is defined as the amount of enzyme that convert 1.0 pmole of adenosine to AMP per minute at pH 7.5 at 37C in a couple system with PK and LDH. | |
Human | |
His | |
The ADK protein solution (0.5 mg/ml) contains 20% glycerol, 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 1mM EDTA and 50mM NaCl. |