Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADPRHL2 Protein
A cDNA sequence encoding the ADPRHL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 54936 |
---|---|
Name | ADPRHL2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ADPRHL2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935738
|
enQuireBio™
QP10972-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925738
|
enQuireBio™
QP10972-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915738
|
enQuireBio™
QP10972-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
54936 | |
Research Use Only | |
ADPRHL2 | |
Human | |
His | |
The ADPRHL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
ADPRHL2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAAM AAAAGGGAGA ARSLSRFRGC LAGALLGDCV GSFYEAHDTV DLTSVLRHVQ SLEPDPGTPG SERTEALYYT DDTAMARALV QSLLAKEAFD EVDMAHRFAQ EYKKDPDRGY GAGVVTVFKK LLNPKCRDVF EPARAQFNGK GSYGNGGAMR VAGISLAYSS VQDVQKFARL SAQLTHASSL GYNGAILQAL AVHLALQGES SSEHFLKQLL GHMEDLEGDA QSVLDARELG MEERPYSSRL KKIGELLDQA SVTREEVVSE LGNGIAAFES VPTAIYCFLR CMEPDPEIPS AFNSLQRTLI YSISLGGDTD TIATMAGAIA GAYYGMDQVP ESWQQSCEGY EETDILAQSL HRVFQKS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |