Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADPRHL2 Protein
A cDNA sequence encoding the ADPRHL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10972-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925738
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
54936
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAAM AAAAGGGAGA ARSLSRFRGC LAGALLGDCV GSFYEAHDTV DLTSVLRHVQ SLEPDPGTPG SERTEALYYT DDTAMARALV QSLLAKEAFD EVDMAHRFAQ EYKKDPDRGY GAGVVTVFKK LLNPKCRDVF EPARAQFNGK GSYGNGGAMR VAGISLAYSS VQDVQKFARL SAQLTHASSL GYNGAILQAL AVHLALQGES SSEHFLKQLL GHMEDLEGDA QSVLDARELG MEERPYSSRL KKIGELLDQA SVTREEVVSE LGNGIAAFES VPTAIYCFLR CMEPDPEIPS AFNSLQRTLI YSISLGGDTD TIATMAGAIA GAYYGMDQVP ESWQQSCEGY EETDILAQSL HRVFQKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
ADPRHL2 Protein
Research Use Only
ADPRHL2
Human
His
The ADPRHL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.