Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AHSG Protein
A cDNA sequence encoding the AHSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10983-HIS-HEK-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915778
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
AHSG Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
AHSG protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
HEK 293
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPHGPGL IYRQPNCDDP ETEEAALVAI DYINQNLPWG YKHTLNQIDE VKVWPQQPSG ELFEIEIDTL ETTCHVLDPT PVARCSVRQL KEHAVEGDCD FQLLKLDGKF SVVYAKCDSS PDSAEDVRKV CQDCPLLAPL NDTRVVHAAK AALAAFNAQN NGSNFQLEEI SRAQLVPLPP STYVEFTVSG TDCVAKEATE AAKCNLLAEK QYGFCKATLS EKLGGAEVAV TCTVFQTQPV TSQPQPEGAN EAVPTPVVDP DAPPSPPLGA PGLPPAGSPP DSHVLLAAPP GHQLHRAHYD LRHTFMGVVS LGSPSGEVSH PRKTRTVVQP SVGAAAGPVV PPCPGRIRHF KV