Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK1 / Adenylate kinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AK1 / Adenylate kinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5634-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916599
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000467.1
AK1 / Adenylate kinase 1 Protein
Research Use Only
AK1
Recombinant Protein
E. coli
MEEKLKKTKI IFVVGGPGSG KGTQCEKIVQ KYGYTHLSTG DLLRSEVSSG SARGKKLSEI MEKGQLVPLE TVLDMLRDAM VAKVNTSKGF LIDGYPREVQ QGEEFERRIG QPTLLLYVDA GPETMTQRLL KRGETSGRVD DNEETIKKRL ETYYKATEPV IAFYEKRGIV RKVNAEGSVD SVFSQVCTHL DALK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
203
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol