Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK3L1 Protein
A cDNA sequence encoding the AK3L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 205
Name AK3L1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol AK4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15935798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10990-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10990-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10990-1MG
1 mg
5450.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
205
Research Use Only
AK4
Human
His
AK3L1 solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT and 20% glycerol.
AK3L1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASK LLRAVILGPP GSGKGTVSQR IAQNFGLQHL SSGHFLRENIKASTEVGEMA KQYIEKSLLV PDHVITRLMM SELENRRGQH WLLDGFPRTL GQAEALDKIC EVDLVISLNI PFETLKDRLS RRWIHPPSGR VYNLDFNPPH VHGIDDVTGE PLVQQEDDKP EAVAARLRQY KDVAKPVIEL YKSRGVLHQF SGTETNKIWP YVYTLFSNKI TPIQSKEAY
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.