Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKAP7 Protein
A cDNA sequence encoding the AKAP7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10993-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915808
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
AKAP7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGQLCC FPFSRDEGKI SEKNGGEPDD AELVRLSKRL VENAVLKAVQ QYLEETQNKN KPGEGSSVKT EAADQNGNDN ENNRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The AKAP7 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.