Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1B1 Protein
A cDNA sequence encoding the AKR1B1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2725.00 €
Spezifikation
Name | AKR1B1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Specific activity is > 800pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that catalyze the reduction of 1.0 pmole DL-glyceraldehyde in the presence of NADPH per minute at pH7.0 at 37C. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914098
|
enQuireBio™
QP10511-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934098
|
enQuireBio™
QP10511-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924098
|
enQuireBio™
QP10511-1MG |
1 mg |
2725.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
AKR1B1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASRLLLNNG AKMPILGLGT WKSPPGQVTE AVKVAIDVGY RHIDCAHVYQ NENEVGVAIQ EKLREQVVKR EELFIVSKLW CTYHEKGLVK GACQKTLSDL KLDYLDLYLI HWPTGFKPGK EFFPLDESGN VVPSDTNILD TWAAMEELVD EGLVKAIGIS NFNHLQVEMI LNKPGLKYKP AVNQIECHPY LTQEKLIQYC QSKGIVVTAY SPLGSPDRPW AKPEDPSLLE DPRIKAIAAK HNKTTAQVLI RFPMQRNLVV IPKSVTPERI AENFKVFDFE LSSQDMTTLL SYNRNWRVCA LLSCTSHKDY PFHEEF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 800pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that catalyze the reduction of 1.0 pmole DL-glyceraldehyde in the presence of NADPH per minute at pH7.0 at 37C. | |
Human | |
Untagged | |
The 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 10% glycerol, and 1mM DTT. |