Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5639-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916629
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001809.3
AKR1C4 Protein
Research Use Only
AKR1C4
Recombinant Protein
E. coli
MDPKYQRVEL NDGHFMPVLG FGTYAPPEVP RNRAVEVTKL AIEAGFRHID SAYLYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWCTFF QPQMVQPALE SSLKKLQLDY VDLYLLHFPM ALKPGETPLP KDENGKVIFD TVDLSATWEV MEKCKDAGLA KSIGVSNFNC RQLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYLNQS KLLDFCKSKD IVLVAHSALG TQRHKLWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKQ TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIREN IQVFEFQLTS EDMKVLDGLN RNYRYVVMDF LMDHPDYPFS DEY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1109
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol