Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001809.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1109 |
Name | AKR1C4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15996619
|
enQuireBio™
QP5639-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916629
|
enQuireBio™
QP5639-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906629
|
enQuireBio™
QP5639-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15926629
|
enQuireBio™
QP5639-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15936629
|
enQuireBio™
QP5639-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15946629
|
enQuireBio™
QP5639-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001809.3 | |
AKR1C4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1109 | |
Research Use Only | |
AKR1C4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPKYQRVEL NDGHFMPVLG FGTYAPPEVP RNRAVEVTKL AIEAGFRHID SAYLYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWCTFF QPQMVQPALE SSLKKLQLDY VDLYLLHFPM ALKPGETPLP KDENGKVIFD TVDLSATWEV MEKCKDAGLA KSIGVSNFNC RQLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYLNQS KLLDFCKSKD IVLVAHSALG TQRHKLWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKQ TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIREN IQVFEFQLTS EDMKVLDGLN RNYRYVVMDF LMDHPDYPFS DEY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |