Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKT2 / Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKT2 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001317440.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 208 |
Name | AKT2 / Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15946639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15956639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15966639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001317440.1 | |
AKT2 / Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
208 | |
Research Use Only | |
AKT2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NEVSVIKEGW LHKRGEYIKT WRPRYFLLKS DGSFIGYKER PEAPDQTLPP LNNFSVAECQ LMKTERPRPN TFVIRCLQWT TVIERTFHVD SPDEREEWMR AIQMVANSLK QRAPGEDPMD YKCGSPSDSS TTEEMEVAVS KARAKVTMND FDYLKLLGKG TFGKVILVRE KATGRYYAMK ILRKEVIIAK DEVAHTVTES RVLQNTRHPF LTALKYAFQT HDRLCFVMEY ANGGELFFHL SRERVFTEER ARFYGAEIVS ALEYLHSRDV VYRDIKLENL MLDKDGHIKI TDFGLCKEGI SDGATMKTFC GTPEYLAPEV LEDNDYGRAV DWWGLGVVMY EMMCGRLPFY NQDHERLFEL ILMEEIRFPR TLSPEAKSLL AGLLKKDPKQ RLGGGPSDAK EVMEHRFFLS INWQDVVQKK LLPPFKPQVT SEVDTRYFDD EFTAQSITIT PPDRYDSLGL LELDQRTHFP QFSYSASIRE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |