Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKT2 / Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKT2 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5641-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916639
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001317440.1
AKT2 / Protein
Research Use Only
AKT2
Recombinant Protein
E. coli
NEVSVIKEGW LHKRGEYIKT WRPRYFLLKS DGSFIGYKER PEAPDQTLPP LNNFSVAECQ LMKTERPRPN TFVIRCLQWT TVIERTFHVD SPDEREEWMR AIQMVANSLK QRAPGEDPMD YKCGSPSDSS TTEEMEVAVS KARAKVTMND FDYLKLLGKG TFGKVILVRE KATGRYYAMK ILRKEVIIAK DEVAHTVTES RVLQNTRHPF LTALKYAFQT HDRLCFVMEY ANGGELFFHL SRERVFTEER ARFYGAEIVS ALEYLHSRDV VYRDIKLENL MLDKDGHIKI TDFGLCKEGI SDGATMKTFC GTPEYLAPEV LEDNDYGRAV DWWGLGVVMY EMMCGRLPFY NQDHERLFEL ILMEEIRFPR TLSPEAKSLL AGLLKKDPKQ RLGGGPSDAK EVMEHRFFLS INWQDVVQKK LLPPFKPQVT SEVDTRYFDD EFTAQSITIT PPDRYDSLGL LELDQRTHFP QFSYSASIRE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
208
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol