Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALAD Protein
A cDNA sequence encoding the ALAD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10996-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925818
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
210
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQPQSV LHSGYFHPLL RAWQTATTTL NASNLIYPIF VTDVPDDIQP ITSLPGVARY GVKRLEEMLR PLVEEGLRCV LIFGVPSRVP KDERGSAADS EESPAIEAIH LLRKTFPNLL VACDVCLCPY TSHGHCGLLS ENGAFRAEES RQRLAEVALA YAKAGCQVVA PSDMMDGRVE AIKEALMAHG LGNRVSVMSY SAKFASCFYG PFRDAAKSSP AFGDRRCYQL PPGARGLALR AVDRDVREGA DMLMVKPGMP YLDIVREVKD KHPDLPLAVY HVSGEFAMLW HGAQAGAFDL KAAVLEAMTA FRRAGADIII TYYTPQLLQW LKEE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
ALAD Protein
Research Use Only
ALAD
Human
His
The ALAD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 10% glycerol.