missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALAD Protein
A cDNA sequence encoding the ALAD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 210 |
---|---|
Name | ALAD Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ALAD |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935818
|
enQuireBio™
QP10996-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915818
|
enQuireBio™
QP10996-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925818
|
enQuireBio™
QP10996-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
210 | |
Research Use Only | |
ALAD | |
Human | |
His | |
The ALAD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 10% glycerol. |
ALAD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQPQSV LHSGYFHPLL RAWQTATTTL NASNLIYPIF VTDVPDDIQP ITSLPGVARY GVKRLEEMLR PLVEEGLRCV LIFGVPSRVP KDERGSAADS EESPAIEAIH LLRKTFPNLL VACDVCLCPY TSHGHCGLLS ENGAFRAEES RQRLAEVALA YAKAGCQVVA PSDMMDGRVE AIKEALMAHG LGNRVSVMSY SAKFASCFYG PFRDAAKSSP AFGDRRCYQL PPGARGLALR AVDRDVREGA DMLMVKPGMP YLDIVREVKD KHPDLPLAVY HVSGEFAMLW HGAQAGAFDL KAAVLEAMTA FRRAGADIII TYYTPQLLQW LKEE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |