Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 1C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5614-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916449
Menge Preis
1 2248.90 € / 1 Milligramm
3 2115.77 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000660.1
Alcohol dehydrogenase 1C Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
126
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ADH1C
Recombinant Protein
E. coli
STAGKVIKCK AAVLWELKKP FSIEEVEVAP PKAHEVRIKM VAAGICRSDE HVVSGNLVTP LPVILGHEAA GIVESVGEGV TTVKPGDKVI PLFTPQCGKC RICKNPESNY CLKNDLGNPR GTLQDGTRRF TCSGKPIHHF VGVSTFSQYT VVDENAVAKI DAASPLEKVC LIGCGFSTGY GSAVKVAKVT PGSTCAVFGL GGVGLSVVMG CKAAGAARII AVDINKDKFA KAKELGATEC INPQDYKKPI QEVLKEMTDG GVDFSFEVIG RLDTMMASLL CCHEACGTSV IVGVPPDSQN LSINPMLLLT GRTWKGAIFG GFKSKESVPK LVADFMAKKF SLDALITNIL PFEKINEGFD LLRSGKSIRT VLTF