Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH5A1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALDH5A1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5645-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926689
  • 873.61 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001071.1
ALDH5A1, mitochondrial Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7915
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ALDH5A1
Recombinant Protein
Yeast
AGRLAGLSAA LLRTDSFVGG RWLPAAATFP VQDPASGAAL GMVADCGVRE ARAAVRAAYE AFCRWREVSA KERSSLLRKW YNLMIQNKDD LARIITAESG KPLKEAHGEI LYSAFFLEWF SEEARRVYGD IIHTPAKDRR ALVLKQPIGV AAVITPWNFP SAMITRKVGA ALAAGCTVVV KPAEDTPFSA LALAELASQA GIPSGVYNVI PCSRKNAKEV GEAICTDPLV SKISFTGSTT TGKILLHHAA NSVKRVSMEL GGLAPFIVFD SANVDMS-QA VAGAMASKFR NTGQTCVCSN QFLVQRGIHD AFVKAFAEAM KKNLRVGNGF EEGTTQGPLI NEKAVEKVEK QVNDAVSKGA TVVTGGKRHQ LGKNFFEPTL LCNVTQDMLC THEETFGPLA PVIKFDTEEE AIAIANAADV GLAGYFYSQD PAQIWRVAEQ LEVGMVGVNE GLISSVECPF GGVKQSGLGR EGSKYGIDEY LELKYVCYGG L