Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldo-keto reductase family 1 member B10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldo-keto reductase family 1 member B10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5636-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916609
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_064695.3
Aldo-keto reductase family 1 member B10 Protein
Research Use Only
AKR1B10
Recombinant Protein
E. coli
MATFVELSTK AKMPIVGLGT WKSPLGKVKE AVKVAIDAGY RHIDCAYVYQ NEHEVGEAIQ EKIQEKAVKR EDLFIVSKLW PTFFERPLVR KAFEKTLKDL KLSYLDVYLI HWPQGFKSGD DLFPKDDKGN AIGGKATFLD AWEAMEELVD EGLVKALGVS NFSHFQIEKL LNKPGLKYKP VTNQVECHPY LTQEKLIQYC HSKGITVTAY SPLGSPDRPW AKPEDPSLLE DPKIKEIAAK HKKTAAQVLI RFHIQRNVIV IPKSVTPARI VENIQVFDFK LSDEEMATIL SFNRNWRACN VLQSSHLEDY PFNAEY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
57016
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol