Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALK/P80 Protein
A cDNA sequence encoding the ALK/P80 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11006-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915848
Menge Preis
1 259.49 € / 2 Mikrogramm
6 243.79 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ALK/P80 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
ALK/P80 protein in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.