Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMBP Protein
A cDNA sequence encoding the AMBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11009-HIS-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925858
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
AMBP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRSLGALLLL LSACLAVSAG PVPTPPDNIQ VQENFNISRI YGKWYNLAIG STCPWLKKIM DRMTVSTLVL GEGATEAEIS MTSTRWRKGV CEETSGAYEK TDTDGKFLYH KSKWNITMES YVVHTNYDEY AIFLTKKFSR HHGPTITAKL YGRAPQLRET LLQDFRVVAQ GVGIPEDSIF TMADRGECVP GEQEPEPILI PRVRRAVLPQ EEEGSGGGQL VTEVTKKEDS CQLGYSAGPC MGMTSRYFYN GTSMACETFQ YGGCMGNGNN FVTEKECLQT CRTVAACNLP IVRGPCRAFI QLWAFDAVKG KCVLFPYGGC QGNGNKFYSE KECREYCGVP GDGDEELLRF SN
Greater than 96.0%.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3.