Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMMECR1L Protein
A cDNA sequence encoding the AMMECR1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11012-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915868
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
AMMECR1L Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGKRRCV PPLEPKLAAG CCGVKKPKLS GSGTHSHGNQ STTVPGSSSG PLQNHQHVDS SSGRENVSDL TLGPGNSPIT RMNPASGALS PLPRPNGTAN TTKNLVVTAE MCCYCFDVLY CHLYGFPQPR LPRFTNDPYP LFVTWKTGRD KRLRGCIGTF SAMNLHSGLR EYTLTSALKD SRFPPLTREE LPKLFCSVSL LTNFEDASDY LDWEVGVHGI RIEFINEKGV KRTATYLPEV AKEQDWDQIQ TIDSLLRKGG FKAPITSEFR KTIKLTRYRS EKVTISYAEY IASRQHCFQN GTLHAPPLYN HYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The AMMECR1L solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.