Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5624-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916519
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000020.1
Angiotensinogen / SerpinA8 / AGT Protein
Research Use Only
AGT
Recombinant Protein
E. coli
VIHNESTCEQ LAKANAGKPK DPTFIPAPIQ AKTSPVDEKA LQDQLVLVAA KLDTEDKLRA AMVGMLANFL GFRIYGMHSE LWGVVHGATV LSPTAVFGTL ASLYLGALDH TADRLQAILG VPWKDKNCTS RLDAHKVLSA LQAVQGLLVA QGRADSQAQL LLSTVVGVFT APGLHLKQPF VQGLALYTPV VLPRSLDFTE LDVAAEKIDR FMQAVTGWKT GCSLMGASVD STLAFNTYVH FQGKMKGFSL LAEPQEFWVD NSTSVSVPML SGMGTFQHWS DIQDNFSVTQ VPFTESACLL LIQPHYASDL DKVEGLTFQQ NSLNWMKKLS PRTIHLTMPQ LVLQGSYDLQ DLLAQAELPA ILHTELNLQK LSNDRIRVGE VLNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
183
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol