missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL3 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 27329 |
---|---|
Name | ANGPTL3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ANGPTL3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925888
|
enQuireBio™
QP11018-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915888
|
enQuireBio™
QP11018-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995878
|
enQuireBio™
QP11018-HIS-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905888
|
enQuireBio™
QP11018-HIS-1MG |
1 mg |
7270.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
27329 | |
Research Use Only | |
ANGPTL3 | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
ANGPTL3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SRIDQDNSSF DSLSPEPKSR FAMLDDVKIL ANGLLQLGHG LKDFVHKTKG QINDIFQKLN IFDQSFYDLS LQTSEIKEEE KELRRTTYKL QVKNEEVKNM SLELNSKLES LLEEKILLQQ KVKYLEEQLT NLIQNQPETP EHPEVTSLKT FVEKQDNSIK DLLQTVEDQY KQLNQQHSQI KEIENQLRRT SIQEPTEISL SSKPRAPRTT PFLQLNEIRN VKHDGIPAEC TTIYNRGEHT SGMYAIRPSN SQVFHVYCDV ISGSPWTLIQ HRIDGSQNFN ETWENYKYGF GRLDGEFWLG LEKIYSIVKQ SNYVLRIELE DWKDNKHYIE YSFYLGNHET NYTLHLVAIT GNVPNAIPEN KDLVFSTWDH KAKGHFNCPE GYSGGWWWHD ECGENNLNGK YNKPRAKSKP ERRRGLSWKS QNGRLYSIKS TKMLIHPTDS ESFEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |