Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL3 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11018-HIS-EC-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915888
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
27329
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
SRIDQDNSSF DSLSPEPKSR FAMLDDVKIL ANGLLQLGHG LKDFVHKTKG QINDIFQKLN IFDQSFYDLS LQTSEIKEEE KELRRTTYKL QVKNEEVKNM SLELNSKLES LLEEKILLQQ KVKYLEEQLT NLIQNQPETP EHPEVTSLKT FVEKQDNSIK DLLQTVEDQY KQLNQQHSQI KEIENQLRRT SIQEPTEISL SSKPRAPRTT PFLQLNEIRN VKHDGIPAEC TTIYNRGEHT SGMYAIRPSN SQVFHVYCDV ISGSPWTLIQ HRIDGSQNFN ETWENYKYGF GRLDGEFWLG LEKIYSIVKQ SNYVLRIELE DWKDNKHYIE YSFYLGNHET NYTLHLVAIT GNVPNAIPEN KDLVFSTWDH KAKGHFNCPE GYSGGWWWHD ECGENNLNGK YNKPRAKSKP ERRRGLSWKS QNGRLYSIKS TKMLIHPTDS ESFEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
ANGPTL3 Protein
Research Use Only
ANGPTL3
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.