missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL6 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 83854 |
---|---|
Name | ANGPTL6 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ANGPTL6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925898
|
enQuireBio™
QP11021-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915898
|
enQuireBio™
QP11021-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905898
|
enQuireBio™
QP11021-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Especificaciones
83854 | |
Research Use Only | |
ANGPTL6 | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 0.05M Acetate buffer pH 4.0. |
ANGPTL6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS RAGAPRCTYT FVLPPQKFTG AVCWSGPAST RATPEAANAS ELAALRMRVG RHEELLRELQ RLAAADGAVA GEVRALRKES RGLSARLGQL RAQLQHEAGP GAGPGADLGA EPAAALALLG ERVLNASAEA QRAAARFHQL DVKFRELAQL VTQQSSLIAR LERLCPGGAG GQQQVLPPPP LVPVVPVRLV GSTSDTSRML DPAPEPQRDQ TQRQQEPMAS PMPAGHPAVP TKPVGPWQDC AEARQAGHEQ SGVYELRVGR HVVSVWCEQQ LEGGGWTVIQ RRQDGSVNFF TTWQHYKAGF GRPDGEYWLG LEPVYQLTSR GDHELLVLLE DWGGRGARAH YDGFSLEPES DHYRLRLGQY HGDAGDSLSW HNDKPFSTVD RDRDSYSGNC ALYQRGGWWY HACAHSNLNG VWHHGGHYRS RYQDGVYWAE FRGGAYSLRK AAMLIRPLKL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |