Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL6 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11021-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925898
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
83854
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS RAGAPRCTYT FVLPPQKFTG AVCWSGPAST RATPEAANAS ELAALRMRVG RHEELLRELQ RLAAADGAVA GEVRALRKES RGLSARLGQL RAQLQHEAGP GAGPGADLGA EPAAALALLG ERVLNASAEA QRAAARFHQL DVKFRELAQL VTQQSSLIAR LERLCPGGAG GQQQVLPPPP LVPVVPVRLV GSTSDTSRML DPAPEPQRDQ TQRQQEPMAS PMPAGHPAVP TKPVGPWQDC AEARQAGHEQ SGVYELRVGR HVVSVWCEQQ LEGGGWTVIQ RRQDGSVNFF TTWQHYKAGF GRPDGEYWLG LEPVYQLTSR GDHELLVLLE DWGGRGARAH YDGFSLEPES DHYRLRLGQY HGDAGDSLSW HNDKPFSTVD RDRDSYSGNC ALYQRGGWWY HACAHSNLNG VWHHGGHYRS RYQDGVYWAE FRGGAYSLRK AAMLIRPLKL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ANGPTL6 Protein
Research Use Only
ANGPTL6
Human
His
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 0.05M Acetate buffer pH 4.0.