missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANKRD1 Protein
A cDNA sequence encoding the ANKRD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 27063 |
---|---|
Name | ANKRD1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ANKRD1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915908
|
enQuireBio™
QP11024-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905908
|
enQuireBio™
QP11024-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995898
|
enQuireBio™
QP11024-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
27063 | |
Research Use Only | |
ANKRD1 | |
Human | |
His | |
The ANKRD1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol. |
ANKRD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MMVLKVE ELVTGKKNGN GEAGEFLPED FRDGEYEAAV TLEKQEDLKT LLAHPVTLGE QQWKSEKQRE AELKKKKLEQ RSKLENLEDL EIIIQLKKRK KYRKTKVPVV KEPEPEIITE PVDVPTFLKA ALENKLPVVE KFLSDKNNPD VCDEYKRTAL HRACLEGHLA IVEKLMEAGA QIEFRDMLES TAIHWASRGG NLDVLKLLLN KGAKISARDK LLSTALHVAV RTGHYECAEH LIACEADLNA KDREGDTPLH DAVRLNRYKM IRLLIMYGAD LNIKNCAGKT PMDLVLHWQN GTKAIFDSLR ENSYKTSRIA TF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |