Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANKRD1 Protein
A cDNA sequence encoding the ANKRD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11024-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915908
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
27063
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MMVLKVE ELVTGKKNGN GEAGEFLPED FRDGEYEAAV TLEKQEDLKT LLAHPVTLGE QQWKSEKQRE AELKKKKLEQ RSKLENLEDL EIIIQLKKRK KYRKTKVPVV KEPEPEIITE PVDVPTFLKA ALENKLPVVE KFLSDKNNPD VCDEYKRTAL HRACLEGHLA IVEKLMEAGA QIEFRDMLES TAIHWASRGG NLDVLKLLLN KGAKISARDK LLSTALHVAV RTGHYECAEH LIACEADLNA KDREGDTPLH DAVRLNRYKM IRLLIMYGAD LNIKNCAGKT PMDLVLHWQN GTKAIFDSLR ENSYKTSRIA TF
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
ANKRD1 Protein
Research Use Only
ANKRD1
Human
His
The ANKRD1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol.