Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005130.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 306 |
Name | Annexin A3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16017011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16027011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_005130.1 | |
Annexin A3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
306 | |
Research Use Only | |
ANXA3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WVGHRGTVRD YPDFSPSVDA EAIQKAIRGI GTDEKMLISI LTERSNAQRQ LIVKEYQAAY GKELKDDLKG DLSGHFEHLM VALVTPPAVF DAKQLKKSMK GAGTNEDALI EILTTRTSRQ MKDISQAYYT VYKKSLGDDI SSETSGDFRK ALLTLADGRR DESLKVDEHL AKQDAQILYK AGENRWGTDE DKFTEILCLR SFPQLKLTFD EYRNISQKDI VDSIKGELSG HFEDLLLAIV NCVRNTPAFL AERLHRALKG IGTDEFTLNR IMVSRSEIDL LDIRTEFKKH YGYSLYSAIK SDTSGDYEIT LLKICGGD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |