Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A8-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A8-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7711-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040341
Menge Preis
1 1979.08 € / 1 Milligramm
3 1861.92 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001092315.2
Annexin A8-like protein 1
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
728113
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ANXA8L2
Recombinant Protein
E. coli
MAWWKAWIEQ EGVTVKSSSH FNPDPDAETL YKAMKGIGVG SQLLSHQAAA FAFPSSALTS VSPWGQQGHL CCNPAGTNEQ AIIDVLTKRS NTQRQQIAKS FKAQFGKDLT ETLKSELSGK FERLIVALMY PPYRYEAKEL HDAMKGSRDD VSSFVDPALA LQDAQDLYAA GEKIRGTDEM KFITILCTRS ATHLLRVKCT QNLHSYFAER LYYAMKGAGT RDGTLIRNIV SRSEIDLNLI KCHFKKMYGK TLSSMIMEDT SGDYKNALLS LVGSDP