Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA10 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11031-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915928
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ANXA10 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFCGDY VQGTIFPAPN FNPIMDAQML GGALQGFDCD KDMLINILTQ RCNAQRMMIA EAYQSMYGRD LIGDMREQLS DHFKDVMAGL MYPPPLYDAH ELWHAMKGVG TDENCLIEIL ASRTNGEIFQ MREAYCLQYS NNLQEDIYSE TSGHFRDTLMNLVQGTREEG YTDPAMAAQD AMVLWEACQQ KTGEHKTMLQ MILCNKSYQQ LRLVFQEFQN ISGQDMVDAI NECYDGYFQE LLVAIVLCVR DKPAYFAYRL YSAIHDFGFH NKTVIRILIA RSEIDLLTIR KRYKERYGKS LFHDIRNFAS GHYKKALLAI CAGDAEDY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ANXA10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl.