Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA4 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11034-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915938
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ANXA4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAMATKGGTV KAASGFNAME DAQTLRKAMK GLGTDEDAII SVLAYRNTAQ RQEIRTAYKS TIGRDLIDDL KSELSGNFEQ VIVGMMTPTV LYDVQELRRA MKGAGTDEGC LIEILASRTP EEIRRISQTY QQQYGRSLED DIRSDTSFMF QRVLVSLSAG GRDEGNYLDD ALVRQDAQDL YEAGEKKWGT DEVKFLTVLC SRNRNHLLHV FDEYKRISQK DIEQSIKSET SGSFEDALLA IVKCMRNKSA YFAEKLYKSM KGLGTDDNTL IRVMVSRAEI DMLDIRAHFK RLYGKSLYSF IKGDTSGDYR KVLLVLCGGD D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The ANXA4 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 20% glycerol, 0.2M NaCl.